Få mere at vide
Bis(7-methyl-1-octyl) Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic Acid Di-isononyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| CAS | 1332965-90-8 |
| Molekylær formel | C26 2H4 H38 O4 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(7-methyloctyl) ester, Diisononyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Di-isononyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22 H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3/i11D,12 D,17 D,18 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCC(C)C)c(C(=O)OCCCCCCC(C)C)c1[2 H] |
| IUPAC navn | bis(7-methyloctyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.63 |
| Formel vægt | 422.3334 g/mol |
| Vis mere |