missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(6-methylheptyl) Phthalate (>85%), TRC

Artikelnummer. 30333480
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333480 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30333480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB49521225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-iso-octyl ester
CAS 27554-26-3
Molekylær formel C24 H38 O4
Mængde 25 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisooctyl ester (9CI), Phthalic acid, diisooctyl ester (6CI,7CI), Corflex 880, Diisooctyl 1,2-benzenedicarboxylate, Diisooctyl o-phthalate, Diisooctyl phthalate, Hexaplas DIOP, Hexaplas M/O, Jayflex DIOP, Unem 5005
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
IUPAC navn dioctyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 390.56
Formel vægt 390.277
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.