Få mere at vide
Bis[5-(acetylamino)-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonyl]amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis[5-(acetylamino)-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonyl]amine |
| CAS | 80495-47-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H9 N7 O6 S4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-[5-[(5-Acetamido-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfonyl]sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-acetamide, N,N'-[Iminobis(sulfonyl-1,3,4-thiadiazole-5,2-diyl)]bis-acetamide, Bis-(2-Acetamido-1,3,4-thiadiazole)-5,5'-disulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N7O6S4/c1-3(16)9-5-11-13-7(22-5)24(18,19)15-25(20,21)8-14-12-6(23-8)10-4(2)17/h15H,1-2H3,(H,9,11,16)(H,10,12,17) |
| SMIL | CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)c2nnc(NC(=O)C)s2 |
| IUPAC navn | N-[5-[(5-acetamido-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfonylsulfamoyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.46 |
| Vis mere |