Få mere at vide
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluensulfonat, elektronisk kvalitet, 99+% (metalbasis)
Artikelnummer. 15475285
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475285 5 g 5g
15485285 250 mg 250mg
15465285 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475285 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55188.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 131717-99-2 | C27H33IO3S | 564,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131717-99-2
Molekylær formel C27H33IO3S
Molekylvægt (g/mol) 564.52
MDL nummer MFCD02683472
InChI nøgle UEJFJTOGXLEPIV-UHFFFAOYSA-M
Synonym bis 4-tert-butylphenyl iodanium tosylate, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, 4,4-di-tert-butyldiphenyliodonium p-toluenesulfonate, acmc-20n1fr, bis 4-tert-butylphenyl iodonium tosylate, bis 4-tert-butylphenl iodonium p, bis p-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, electronic grade, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, electronic grade trace metals basis
PubChem CID 16216932
IUPAC navn bis(4-tert-butylphenyl)iodan;4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.CC(C)(C)C1=CC=C([I+]C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 237 °C til 240 °C
Farve Hvid
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 564.52
Procent renhed ≥99%
Grad Elektronisk
Fysisk form Pulver