Få mere at vide
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluensulfonat, elektronisk kvalitet, 99+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate |
| Smeltepunkt | 237 °C til 240 °C |
| Farve | Hvid |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 564.52 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Elektronisk |
| Fysisk form | Pulver |