Få mere at vide
Bis(4-(tert-butyl)cyclohexyl) Peroxydicarbonate, Technical GradeMixture of Conformers, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-(tert-butyl)cyclohexyl) Peroxydicarbonate, Technical Grade (Mixture of Conformers) |
| CAS | 15520-11-3 |
| Molekylær formel | C22H38O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Bis(4-tert-butylcyclohexyl) Percarbonate, Di(4-tert-Butylcyclohexyl) Peroxydicarbonate, Di(4-tert-butylcyclohexyl) Peroxidicarbonate, Di-tert-Butyldicyclohexyl Peroxydicarbonate, Espercarb 1043, P 16S, Perkadox 16, Perkadox 16-40PS, Perkadox 16N, Perkadox 16S, Perkadox 16W40, Perkadox PX, 16, Peroyl TCP |
| InChI formel | InChI=1S/C22H38O6/c1-21(2,3)15-7-11-17(12-8-15)25-19(23)27-28-20(24)26-18-13-9-16(10-14-18)22(4,5)6/h15-18H,7-14H2,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C1CCC(CC1)OC(=O)OOC(=O)OC2CCC(CC2)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | (4-tert-butylcyclohexyl) (4-tert-butylcyclohexyl)oxycarbonyloxy carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.53 |
| Formel vægt | 398.2668 |