missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(4-sulfobutyl)ether Disodium (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-sulfobutyl)ether Disodium |
| CAS | 183278-30-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H16 O7 S2 . 2 Na |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4,4’-Oxybis-1-butanesulfonic Acid Disodium Salt, WAS-18, Bis(4-sulfobutyl)ether Disodium, 4,4'-Oxydi(butane-1-sulfonic acid) disodium, Sulfobutylbetadex EP impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O7S2.2Na/c9-16(10,11)7-3-1-5-15-6-2-4-8-17(12,13)14;;/h1-8H2,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCCOCCCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;4-(4-sulfonatobutoxy)butane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.32 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?