missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(4-propylbenzylidene) Propyl Sorbitol, TRC

Artikelnummer. 30339611
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339611 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB298750100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(4-propylbenzylidene) Propyl Sorbitol
CAS 882073-43-0
Molekylær formel C29 H40 O6
Mængde 100 mg
Synonym 1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphenyl)methylene]nonitol, 1,2,3-Tridesoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphenyl)methylene]nonitol, 8000K, Millad NX 8000, Millad NX 8000J, Millad NX 8000K, NX 8000, NX 8000K
InChI formel InChI=1S/C29H40O6/c1-4-7-19-10-14-21(15-11-19)28-32-24(9-6-3)26-27(35-28)25(23(31)18-30)33-29(34-26)22-16-12-20(8-5-2)13-17-22/h10-17,23-31H,4-9,18H2,1-3H3
SMIL CCCC1OC(OC2C(OC(OC12)c3ccc(CCC)cc3)C(O)CO)c4ccc(CCC)cc4
IUPAC navn 1-[8-propyl-2,6-bis(4-propylphenyl)-4,4a,8,8a-tetrahydro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 484.624
Formel vægt 484.282
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.