missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

bis(4-Nitrophenyl) Sulfone, TRC

Artikelnummer. 30240631
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240631 100 mg
30240910 50 mg
30240519 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240631 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB591915100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1156-50-9
Molekylær formel C12H8N2O6S
Molekylvægt (g/mol) 308.26
Synonym Dapsone Impurity 11
IUPAC navn 1-nitro-4-(4-nitrophenyl)sulfonylbenzene
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale bis(4-Nitrophenyl) Sulfone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8N2O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
Formel vægt 308.0103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.