missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(4-nitrophenyl)phosphoric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-nitrophenyl)phosphoric Acid |
| CAS | 645-15-8 |
| Molekylær formel | C12 H9 N2 O8 P |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Ribavirin Impurity 29 (Bis(p-nitrophenyl) phosphate) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N2O8P/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,19,20) |
| SMIL | OP(=O)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | bis(4-nitrophenyl) hydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.18 |
| Formel vægt | 340.0097 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?