Få mere at vide
Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate, Mikromol™
Beskrivelse
Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate |
| CAS | 38873-96-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H13 N2 O8 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phosphoric acid, bis(4-nitrophenyl) phenyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13N2O8P/c21-19(22)14-6-10-17(11-7-14)27-29(25,26-16-4-2-1-3-5-16)28-18-12-8-15(9-13-18)20(23)24/h1-13H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])cc1 |
| IUPAC navn | bis(4-nitrophenyl) phenyl phosphate |
| Vis mere |