Få mere at vide
Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052660
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052660 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052660 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3891.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate
CAS 38873-96-0
Analyt- eller komponentnavne Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H13 N2 O8 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phosphoric acid, bis(4-nitrophenyl) phenyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H13N2O8P/c21-19(22)14-6-10-17(11-7-14)27-29(25,26-16-4-2-1-3-5-16)28-18-12-8-15(9-13-18)20(23)24/h1-13H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])cc1
IUPAC navn bis(4-nitrophenyl) phenyl phosphate
Molekylvægt (g/mol) 416.2782
Mængde 25 mg
Formel vægt 416.041 g/mol