Få mere at vide
Bis(4-nitrophenyl) karbonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-nitrophenyl) Carbonate |
| CAS | 5070-13-3 |
| Molekylær formel | C13H8N2O7 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Carbonic Acid Bis(4-nitrophenyl) Ester, 4,4'-Dinitrodiphenyl Carbonate, Bis(p-nitrophenyl) Carbonate, Di-4-nitrophenyl Carbonate, Di-p-nitrophenyl Carbonate, NSC 1730, p,p'-Dinitrodiphenylcarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8N2O7/c16-13(21-11-5-1-9(2-6-11)14(17)18)22-12-7-3-10(4-8-12)15(19)20/h1-8H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1 |
| IUPAC navn | bis(4-nitrophenyl) carbonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.21 |
| Formel vægt | 304.0332 |