Få mere at vide
Bis(4-nitrophenyl) carbonat, 98%
Artikelnummer. 11389973
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389973 5 g 5g
11399973 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00290.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5070-13-3 | C13H8N2O7 | 304,214 g/mol
Bis(4-nitrophenyl)carbonat anvendes som reagens til fremstilling af symmetrisk og usymmetrisk urinstof og 4-nitrophenylestere af N-beskyttede aminosyrer. Det fungerer som et peptidkoblingsreagens. Det finder anvendelse som et reagens til fremstilling af carbamat-koblede cytosiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(4-nitrophenyl)carbonat bruges som reagens til fremstilling af symmetrisk og usymmetrisk urinstof og 4-nitrophenylestere af N-beskyttede aminosyrer. Det fungerer som et peptidkoblingsreagens. Det finder anvendelse som et reagens til fremstilling af carbamat-koblede cytosiner.
Opløselighed Opløselig i
chloroform og tetrahydrofuran.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5070-13-3
Molekylær formel C13H8N2O7
Molekylvægt (g/mol) 304.214
MDL nummer MFCD00007322
InChI nøgle ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-nitrophenyl carbonate, bis p-nitrophenyl carbonate, 4,4'-dinitrodiphenyl carbonate, carbonic acid, bis 4-nitrophenyl ester, p,p'-dinitrodiphenylcarbonate, carbonic acid bis 4-nitrophenyl ester, carbonic acid, bis p-nitrophenyl ester, npc bis 4-nitrophenyl carbonate
PubChem CID 78756
IUPAC navn bis(4-nitrophenyl)carbonat
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-nitrophenyl) carbonate
Smeltepunkt 136°C to 139°C
Mængde 5 g
Beilstein 1892897
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and tetrahydrofuran.
Formel vægt 304.21
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(4-nitrophenyl) carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(p-nitrophenyl) carbonate