Få mere at vide
Bis(4-nitrophenyl) carbonat, 97 %
Artikelnummer. 10626850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626850 25 g Glasflaske 25g
10362160 1 g Glasflaske 1g
10362110 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10626850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171600250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 5070-13-3 | C13H8N2O7 | 304,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5070-13-3
Molekylær formel C13H8N2O7
Molekylvægt (g/mol) 304.21
MDL nummer MFCD00007322
InChI nøgle ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-nitrophenyl carbonate, bis p-nitrophenyl carbonate, 4,4'-dinitrodiphenyl carbonate, carbonic acid, bis 4-nitrophenyl ester, p,p'-dinitrodiphenylcarbonate, carbonic acid bis 4-nitrophenyl ester, carbonic acid, bis p-nitrophenyl ester, npc bis 4-nitrophenyl carbonate
PubChem CID 78756
IUPAC navn bis(4-nitrophenyl)carbonat
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-nitrophenyl) carbonate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 139 °C til 141 °C
Farve Brun til grøn eller gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O2NC6H4O)2CO
Mængde 25 g
Beilstein 06, I, 120
Fieser 01,330
Formel vægt 304.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(4-nitrophenyl) carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.