missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis-(4-nitrophenyl)amine, TRC

Artikelnummer. 30010714
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010714 50 mg
30006498 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010714 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB50611550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1821-27-8
Molekylær formel C12 H9 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 259.22
IUPAC navn 4-nitro-N-(4-nitrophenyl)aniline
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis-(4-nitrophenyl)amine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O4/c16-14(17)11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(8-4-10)15(18)19/h1-8,13H
Formel vægt 259.0593
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.