Få mere at vide
Bis(4-morfolinyl)metan, 98%
Beskrivelse
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-morpholinyl)methane |
| Kogepunkt | 122 °C til 124 °C (12 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 186.25 |
| Procent renhed | 98% |