missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(4-methylcyclohexyl) Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis(4-methylcyclohexyl) ester |
| CAS | 18249-11-1 |
| Molekylær formel | C22 H30 O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(4-methylcyclohexyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(4-methylcyclohexyl) ester (6CI,8CI), Cyclohexanol, 4-methyl-, phthalate, Bis(4-methylcyclohexyl) phthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O4/c1-15-7-11-17(12-8-15)25-21(23)19-5-3-4-6-20(19)22(24)26-18-13-9-16(2)10-14-18/h3-6,15-18H,7-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1CCC(CC1)OC(=O)c2ccccc2C(=O)OC3CCC(C)CC3 |
| IUPAC navn | bis(4-methylcyclohexyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.47 |
| Formel vægt | 358.2144 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?