missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(4-methyl-2-pentyl) Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-4-methyl-2-pentyl ester D4 |
| CAS | 1398066-13-1 |
| Molekylær formel | C20 H30 O4 |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H30O4/c1-13(2)11-15(5)23-19(21)17-9-7-8-10-18(17)20(22)24-16(6)12-14(3)4/h7-10,13-16 H,11-12H2,1-6H3/i7D,8 D,9 D,10 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC(C)CC(C)C)c(C(=O)OC(C)CC(C)C)c1[2 H] |
| IUPAC navn | bis(4-methylpentan-2-yl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.47 |
| Formel vægt | 338.2395 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?