Få mere at vide
Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic Acid |
| CAS | 20434-05-3 |
| Molekylær formel | C14H15O4P |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | P,P-Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15O4P/c1-17-11-3-7-13(8-4-11)19(15,16)14-9-5-12(18-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMIL | COC(C=C1)=CC=C1P(C2=CC=C(OC)C=C2)(O)=O |
| IUPAC navn | bis(4-methoxyphenyl)phosphinic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.24 |
| Formel vægt | 278.07 |