Få mere at vide
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid, 97 %
Artikelnummer. 11497076
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497076 5 g 5g
11487076 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25399.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5335-87-5 | C14H14O2S2 | 278,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5335-87-5
Molekylær formel C14H14O2S2
Molekylvægt (g/mol) 278.38
MDL nummer MFCD00041358
InChI nøgle PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-methoxyphenyl disulfide, disulfide, bis 4-methoxyphenyl, p-methoxyphenyl disulfide, 4,4'-dimethoxy diphenyldisulfide, 4-methoxyphenyl disulfide, anisole, 4,4'-dithiodi, 1-methoxy-4-4-methoxyphenyl disulfanyl benzene, 1,2-bis 4-methoxyphenyl disulfane, bis p-methoxyphenyl disulfide
PubChem CID 79258
IUPAC navn 1-methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)disulfanyl]benzen
SMIL COC1=CC=C(SSC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-methoxyphenyl)disulfide
Smeltepunkt 37 °C til 41 °C
Kogepunkt 200 °C (3 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1914789
Formel vægt 278.39
Procent renhed 97%