Få mere at vide
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-methoxyphenyl)disulfide |
| Smeltepunkt | 37°C to 41°C |
| Kogepunkt | 200°C (3 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1914789 |
| Formel vægt | 278.39 |
| Procent renhed | 97% |