Få mere at vide
Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilan, 97%
Artikelnummer. 11347579
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347579 5 g 5g
11337579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28047.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 6009-50-3 | C24H25N3O3S | 435,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6009-50-3
Molekylær formel C24H25N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 435.54
MDL nummer MFCD09266190
InChI nøgle KCIJVZDZECUOJA-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi087, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis 4-methoxyphenyl disilane, disilane,1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyl
PubChem CID 14866857
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)-[(4-methoxyphenyl)-dimethylsilyl]-dimethylsilan
SMIL CC1CC(NC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2N1C(=O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Mængde 5 g
Formel vægt 330.57
Procent renhed 97%