Få mere at vide
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15834301
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15834301 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15834301 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8142090100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 2664-63-3
Smeltepunkt 149°C to 152°C
MDL nummer MFCD00002349
Mængde 100 g
Synonym Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, 4,4′-Thiodiphenol, 4,4′-Dihydroxyphenyl sulfide, Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide
Molekylvægt (g/mol) 218.27