missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl) Sulfone, TRC

Artikelnummer. 30331299
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331299 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB443878500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl) Sulfone
CAS 13288-70-5
Molekylær formel C16H18O4S
Mængde 500 mg
Synonym 4,4'-Sulfonylbis[2,6-dimethylphenol], 2,2',6,6'-Tetramethyl-4,4'-sulfonyldiphenol, 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethyldiphenyl Sulfone, 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethylphenyl Sulfone, BS-TM, Bis(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl) Sulfone, Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl) Sulfone, TX 0902
InChI formel InChI=1S/C16H18O4S/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)21(19,20)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8,17-18H,1-4H3
SMIL Cc1cc(cc(C)c1O)S(=O)(=O)c2cc(C)c(O)c(C)c2
IUPAC navn 4-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)sulfonyl-2,6-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 306.38
Formel vægt 306.0926
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.