Få mere at vide
Bis(4-fluorophenyl) Sulfone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 383-29-9 |
| Smeltepunkt | 98°C to 99°C |
| MDL nummer | MFCD00000350 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Bis(4-fluorophenyl) sulfone, Bis(4-fluorophenyl) sulfone |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.25 |
| Grad | Research |