missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
bis(4-Diethylaminophenyl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | bis(4-Diethylaminophenyl)methanol |
| CAS | 134-91-8 |
| Molekylær formel | C21H30N2O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16,21,24H,5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC)O |
| IUPAC navn | bis[4-(diethylamino)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.47 |
| Formel vægt | 326.2358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?