Få mere at vide
Bis(4-cyanophenyl)methanol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-cyanophenyl)methanol-d4 |
| CAS | 1361326-42-2 |
| Molekylær formel | C15H6D4N2O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4,4'-(Hydroxymethylene)bisbenzonitrile-d4, Bis(p-cyanophenyl)methanol-d4, CGP 44645-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8,15,18H/i1D,2D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(O)c2ccc(cc2)C#N)c([2H])c([2H])c1C#N |
| IUPAC navn | 4-[(4-cyanophenyl)-hydroxymethyl]-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.28 |
| Formel vægt | 238.1044 |