missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(4-chlorphenyl)disulfid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11481627
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481627 5 g 5g
11491627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11481627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25604.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 1142-19-4 | C12H8Cl2S2 | 287.216 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1142-19-4
Molekylær formel C12H8Cl2S2
Molekylvægt (g/mol) 287.216
MDL nummer MFCD00013642
InChI nøgle ZIXXRXGPBFMPFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorodiphenyl disulfide, bis 4-chlorophenyl disulfide, disulfide, bis 4-chlorophenyl, ddds, ddds pesticide, disulfide, bis p-chlorophenyl, p-chlorophenyl disulfide, 4-chlorophenyl disulfide, bis p-chlorophenyl disulfide, 4,4'-dichloro diphenyl disulfide
PubChem CID 14360
IUPAC navn 1-chlor-4-[(4-chlorphenyl)disulfanyl]benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1SSC2=CC=C(C=C2)Cl)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(4-chlorophenyl) disulfide
Smeltepunkt 71°C to 74°C
Mængde 5 g
Beilstein 1644663
Formel vægt 287.23
Procent renhed ≥98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.