Få mere at vide
Bis(4-chlorophenyl-2,3,5,6-d4)methyl Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-chlorophenyl)methanol-D8 (bis-phenyl-D4) |
| CAS | 1219805-85-2 |
| Molekylær formel | C13 D8 H2 Cl2 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 4-Chloro-α-(4-chlorophenyl-2,3,5,6-d4)benzene-2,3,5,6-d4-methanol, 4,4'-Dichlorobenzhydrol-d8, 4,4'-Dichlorobenzhydryl alcohol-d8, 4,4'-Dichlorodiphenylcarbinol-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8, Bis(4-chlorophenyl)methanol-d8 (rings-d8), p,p'-Dichlorobenzhydrol-d8, p,p'-Dichlorobenzhydrol-d8, p,p'-Dichlorobenzhydrol-d8, p,p'-Dichlorobenzhydrol-d8, p,p'-Dichlorobenzhydrol-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H10Cl2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13,16 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(O)c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | bis(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.1732 |
| Formel vægt | 260.0611 g/mol |
| Vis mere |