Få mere at vide
Bis(4-chlorobutyl) Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-chlorobutyl) Ether |
| CAS | 6334-96-9 |
| Molekylær formel | C8H16Cl2O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,1'-Oxybis[4-chlorobutane], 1,9-Dichloro-5-oxanonane, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4,4'-Dichlorodibutyl Ether, NSC 26978 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2 |
| SMIL | ClCCCCOCCCCCl |
| IUPAC navn | 1-klor-4-(4-klorobutoxy)butan |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.12 |
| Formel vægt | 198.0578 |