Få mere at vide
Bis-(4-aminophenyl)metan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis-(4-aminophenyl)methane |
| CAS | 101-77-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bis-(4-aminophenyl)methane |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H14 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Aniline, 4,4'-methylenedi- (8CI), Aniline, p,p'-methylenebis- (3CI), 4,4-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Diaminobiphenylmethane, 4,4'-Diaminodiphenylenemethane, 4,4'-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Diaminophenylmethane, 4,4'-Diphenylmethanediamine, 4,4'-Methylenebis(aniline), 4,4'-Methylenebis(benzenamine), 4,4'-Methylenedianiline, 4,4'-Methylenedibenzenamine, 4,4'-Methylenediphenylamine, 4-(4-Aminobenzyl)aniline, 4-(4-Aminobenzyl)benzenamine, 4-(p-Aminobenzyl)aniline, Acmex H 84BM, Amicure 101, Ancamine 1692, Ancamine TL, Aradur HT 972GB, Araldite HT 972, Araldite HY 972, Araldite Hardener 972, Araldite Hardener HT 972, Araldite R 972, Bis(4-aminophenyl)methane, Bis(aminophenyl)methane, Bis(p-aminophenyl)methane, DAM, DDM, DEH 50, Di(4-aminophenyl)methane, Diaminodiphenylmethane, Dianilinemethane, Dianilinomethane, Epicure DDM, HT 972, Kayahard PT-AA, MDA, MDA 100, MDA 2200, Methylenedianiline, NSC 4709, Sumicure M, Tonox, Tonox MDA, XU-HY 205, p,p'-Diaminodiphenylmethane, p,p'-Methylenedianiline |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1 |
| Vis mere |