Få mere at vide
bis(4-Allyloxyphenyl)sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | bis(4-Allyloxyphenyl)sulfone |
| CAS | 41481-63-4 |
| Molekylær formel | C18H18O4S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O4S/c1-3-13-21-15-5-9-17(10-6-15)23(19,20)18-11-7-16(8-12-18)22-14-4-2/h3-12H,1-2,13-14H2 |
| SMIL | C=CCOc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(OCC=C)cc2 |
| IUPAC navn | 1-prop-2-enoxy-4-(4-prop-2-enoxyphenyl)sulfonylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.4 |
| Formel vægt | 330.0926 |