Få mere at vide
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfid, S 22,3% (typisk)
Beskrivelse
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfid bruges i radialdæk, gummidækslidbaner, slagtekrop, dækvægge, massive gummidæk og andre gummiprodukter. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt og som et tværbindingsmiddel. Desuden fungerer det som et koblingsmiddel, der bruges til kemisk at modificere silicaoverfladen. Derudover fungerer det som hærder til god varmeældning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis[3- (triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide |
| Tæthed | 1.074 g/mL |
| Kogepunkt | 250 °C (dekomponering) |
| Flammepunkt | 91 °C (196 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Blandet med toluen, primære alkoholer, ketoner, benzen, klorerede kulbrinter, acetonitril, dimethylformaminde og dimethysulfoxid. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 538.94 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | S 22.3% (typical) |
| Fysisk form | Væske |