Få mere at vide
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfid, S 22,3% (typisk)
Artikelnummer. 11374558
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374558 25 g 25g
11364558 5 g 5g
11394558 100 g 100g
11384558 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11374558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042410.14
 Begrænset vare
På lager
Koblings-/krydsbindingsmiddel for ædle metaller | CAS: 40372-72-3 | C18H42O6S4Si2 | 538,94 g/mol
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfid bruges i radialdæk, gummidækslidbaner, slagtekrop, dækvægge, massive gummidæk og andre gummiprodukter. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt og som et tværbindingsmiddel. Desuden fungerer det som et koblingsmiddel, der bruges til kemisk at modificere silicaoverfladen. Derudover fungerer det som hærder til god varmeældning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40372-72-3
Molekylær formel C18H42O6S4Si2
Molekylvægt (g/mol) 538.94
MDL nummer MFCD00053751
InChI nøgle VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulfide, 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, unii-j98v193zry, bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulphide, 3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, 4,4,15,15-tetraethoxy, silane coupler kh-858, acmc-1akw5, dsstox_cid_9362
PubChem CID 162012
IUPAC navn triethoxy-[3-(3-triethoxysilylpropyltetrasulfanyl)propyl]silan
SMIL CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis[3- (triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide
Tæthed 1.074 g/mL
Kogepunkt 250 °C (dekomponering)
Flammepunkt 91 °C (196 °F)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Blandet med toluen, primære alkoholer, ketoner, benzen, klorerede kulbrinter, acetonitril, dimethylformaminde og dimethysulfoxid. Ublandelig med vand.
Formel vægt 538.94
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) S 22.3% (typical)
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(3-(triethoxysilyl)propyl)tetrasulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(3-(triethoxysilyl)propyl)tetrasulfide