missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(3-methylthien-2-yl)methanone, TRC

Artikelnummer. 30342520
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342520 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342520 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB497230100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(3-methylthien-2-yl)methanone
CAS 30717-55-6
Molekylær formel C11H10OS2
Mængde 100 mg
Synonym Bis(3-methyl-2-thienyl) Ketone, Bis(3-methyl-2-thienyl)methanone
InChI formel InChI=1S/C11H10OS2/c1-7-3-5-13-10(7)9(12)11-8(2)4-6-14-11/h3-6H,1-2H3
SMIL Cc1ccsc1C(=O)c2sccc2C
IUPAC navn bis(3-methylthiophen-2-yl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 222.33
Formel vægt 222.0173
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.