missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(3-methylthien-2-yl)methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(3-methylthien-2-yl)methanone |
| CAS | 30717-55-6 |
| Molekylær formel | C11H10OS2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Bis(3-methyl-2-thienyl) Ketone, Bis(3-methyl-2-thienyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10OS2/c1-7-3-5-13-10(7)9(12)11-8(2)4-6-14-11/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccsc1C(=O)c2sccc2C |
| IUPAC navn | bis(3-methylthiophen-2-yl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.33 |
| Formel vægt | 222.0173 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?