Få mere at vide
Bis(3-chloropropyl)amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(3-chloropropyl)amine Hydrochloride |
| CAS | 1081534-21-5 |
| Molekylær formel | C6H13NCl2 . HCl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Urapidil Impurity 28 HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13Cl2N.ClH/c7-3-1-5-9-6-2-4-8;/h9H,1-6H2;1H |
| SMIL | Cl.ClCCCNCCCCl |
| IUPAC navn | 3-chloro-N-(3-chloropropyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.54 |
| Formel vægt | 205.0192 |