Få mere at vide
Bis(3-aminopropyl)phenylphosphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355928
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355928 2 g 2g
11345928 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010427.04
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 6775-01-5 | Molekylformel: C12H21N2P | Molekylvægt: 224,29 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6775-01-5
Molekylær formel C12H21N2P
Molekylvægt (g/mol) 224.29
MDL nummer MFCD00014834
InChI nøgle OEHBMEXOPYWPKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3-aminopropyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl bis propan-1-amine, 3-3-aminopropyl phenyl phosphanyl propan-1-amine, bis 3-aminopropyl phenyl phosphane, 1-propanamine,3,3'-phenylphosphinidene bis-9ci, bis 3-aminopropyl phenylphosphine, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 138827
IUPAC navn 3-[3-aminopropyl(phenyl)phosphanyl]propan-1-amin
SMIL NCCCP(CCCN)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Tæthed 1.03g/mL
Kogepunkt 144 °C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.5728
Mængde 2 g
FN nummer UN3267
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 224.29
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.