Få mere at vide
Bis(3-aminopropyl)phenylphosphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345928
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345928 10 g 10g
11355928 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010427.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6775-01-5
Molekylær formel C12H21N2P
Molekylvægt (g/mol) 224.29
MDL nummer MFCD00014834
InChI nøgle OEHBMEXOPYWPKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3-aminopropyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl bis propan-1-amine, 3-3-aminopropyl phenyl phosphanyl propan-1-amine, bis 3-aminopropyl phenyl phosphane, 1-propanamine,3,3'-phenylphosphinidene bis-9ci, bis 3-aminopropyl phenylphosphine, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 138827
IUPAC navn 3-[3-aminopropyl(phenyl)phosphanyl]propan-1-amin
SMIL NCCCP(CCCN)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Tæthed 1.03 g/mL
Kogepunkt 144°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.5728
Mængde 10 g
FN nummer UN3267
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 224.29
Fysisk form Væske