Få mere at vide
Bis(3-aminophenyl) sulfon, TRC
Artikelnummer. 30333316
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30333316 50 g
1 options
Artikelnummer. 30333316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB40552050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(3-Aminophenyl) Sulfone
CAS 599-61-1
Molekylær formel C12H12N2O2S
Mængde 50 g
Synonym 3,3'-DAS, 3,3'-DDS, 3,3'-Diaminodiphenyl Sulfone, 3,3'-Diaminophenyl Sulfone, 3,3'-Sulfonylbis(aniline), 3,3'-Sulfonyldianiline, Aradur 9719-1, Bis(3-aminophenyl) Sulfone, Bis(m-aminophenyl) Sulfone, C 600, C 600 (hardener), DAS, DAS (Crosslinking Agent), HT 9719, NSC 20610, Omicure 33DDS, 3,3'-Sulfonyldianiline
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
SMIL O=S(=O)(C=1C=CC=C(N)C1)C=2C=CC=C(N)C2
IUPAC navn 3-(3-aminophenyl)sulfonylanilin
Molekylvægt (g/mol) 248.3
Formel vægt 248.0619