Få mere at vide
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylidenacetone)palladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496886 5 g 5g
15486886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61964.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 811862-77-8 | C42H44O10Pd | 815.22 g/mol
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylidenacetone)palladium(0) anvendt som katalysator i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Bis(3,5,3′ ,5′ -dimethoxydibenzylidenacetone)palladium(0) anvendt som katalysator i farmaceutisk forskning.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 811862-77-8
Molekylær formel C42H44O10Pd
Molekylvægt (g/mol) 815.22
MDL nummer MFCD07369799
InChI nøgle RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
PubChem CID 24777333
SMIL [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Smeltepunkt 170°C to 178°C
Farve Rød
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-on; palladium
Formel vægt 815.23
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 13%
Fysisk form Pulver