Få mere at vide
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylidenacetone)palladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486886 1 g 1g
15496886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61964.03
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 811862-77-8 | C42H44O10Pd | 815.22 g/mol
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylidenacetone)palladium(0) anvendt som katalysator i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Bis(3,5,3′ ,5′ -dimethoxydibenzylidenacetone)palladium(0) anvendt som katalysator i farmaceutisk forskning.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 811862-77-8
Molekylær formel C42H44O10Pd
Molekylvægt (g/mol) 815.22
MDL nummer MFCD07369799
InChI nøgle RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
PubChem CID 24777333
SMIL [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Smeltepunkt 170°C to 178°C
Farve Rød
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn bis(1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-on) palladium
Formel vægt 815.23
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 13%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.