Få mere at vide
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0), 96%
Artikelnummer. p-4229011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11926001
Brand: Thermo Scientific Acros 439150010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 811862-77-8 | C42H44O10Pd | 815.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 811862-77-8
Molekylær formel C42H44O10Pd
Molekylvægt (g/mol) 815.22
MDL nummer MFCD07369799
InChI nøgle RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
PubChem CID 24777333
IUPAC navn 1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one;palladium
SMIL [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Smeltepunkt 170.0°C to 178.0°C
Farve Red to Brown
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Powder
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 96%
Formel vægt 815.21
Procent renhed 96%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.