Få mere at vide
Bis(2-thienyl) Ketone, TRC
Artikelnummer. 30347140
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30347140 1 g
1 options
Artikelnummer. 30347140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5853651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Molekylær formel C9 H6 O S2
Mængde 1 g
Synonym Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
SMIL O=C(c1cccs1)c2cccs2
IUPAC navn dithiophen-2-ylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 194.27
Formel vægt 193.986