missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis[2-(succinimidooxycarbonyloxy)ethyl] Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis[2-(succinimidooxycarbonyloxy)ethyl] Sulfone |
| CAS | 57683-72-4 |
| Molekylær formel | C14 H16 N2 O12 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O12S/c17-9-1-2-10(18)15(9)27-13(21)25-5-7-29(23,24)8-6-26-14(22)28-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2 |
| SMIL | O=C(OCCS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxycarbonyloxyethylsulfonyl]ethyl carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.35 |
| Formel vægt | 436.0424 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?