missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(2-propylheptyl) Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30134661
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134661 1 g
17912695 100 mg
17951685 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134661 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5235001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53306-54-0
Molekylær formel C28 H46 O4
Molekylvægt (g/mol) 446.66
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-propylheptyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-propylheptyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(2-propylheptyl) ester (6CI), Bis(2-propylheptyl) phthalate, DPHP, Di-2-propylheptyl phthalate, Dipropylheptyl phthalate, Hexamoll DPHP, NSC 17071, Palatinol 10P, Phthalic acid, bis-2-propylheptyl ester
IUPAC navn bis(2-propylheptyl) benzene-1,2-dicarboxylate
SMIL CCCCCC(CCC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CCC)CCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(2-propylheptyl) Phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C28H46O4/c1-5-9-11-17-23(15-7-3)21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-24(16-8-4)18-12-10-6-2/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
Formel vægt 446.3396
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.