missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis[2-(perfluorooctyl)ethyl] phosphate, TRC

Artikelnummer. 30329853
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329853 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB51632050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl) phosphate
CAS 678-41-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H9 F34 O4 P
Mængde 50 mg
Synonym Bis[2-(perfluorooctyl)ethyl] Phosphate, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, hydrogen phosphate (7CI,8CI,9CI), Bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) hydrogen phosphate, 8:2 Polyfluoroalkylphosphoric acid diester, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, 1,1'-(hydrogen phosphate), Bis(1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl) Phosphate
InChI formel InChI=1S/C20H9F34O4P/c21-5(22,7(25,26)9(29,30)11(33,34)13(37,38)15(41,42)17(45,46)19(49,50)51)1-3-57-59(55,56)58-4-2-6(23,24)8(27,28)10(31,32)12(35,36)14(39,40)16(43,44)18(47,48)20(52,53)54/h1-4H2,(H,55,56)
SMIL OP(=O)(OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) hydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 990.2
Formel vægt 989.9696
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.