Få mere at vide
Bis[2-(perfluorohexyl)ethyl] phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis[2-(perfluorohexyl)ethyl]phosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9F26O4P/c17-5(18,7(21,22)9(25,26)11(29,30)13(33,34)15(37,38)39)1-3-45-47(43,44)46-4-2-6(19,20)8(23,24)10(27,28)12(31,32)14(35,36)16(40,41)42/h1-4H2,(H,43,44) |
| Formel vægt | 789.9823 |
| Procent renhed | >95% |