Få mere at vide
Bis[2-(perfluorodecyl)ethyl] Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis[2-(perfluorodecyl)ethyl] Phosphate |
| CAS | 1895-26-7 |
| Molekylær formel | C24H9F42O4P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecanol 1,1'-(Hydrogen Phosphate) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H9F42O4P/c25-5(26,7(29,30)9(33,34)11(37,38)13(41,42)15(45,46)17(49,50)19(53,54)21(57,58)23(61,62)63)1-3-69-71(67,68)70-4-2-6(27,28)8(31,32)10(35,36)12(39,40)14(43,44)16(47,48)18(51,52)20(55,56)22(59,60)24(64,65)66/h1-4H2,(H,67,68) |
| SMIL | OP(=O)(OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorododecyl) hydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 1190.23 |
| Formel vægt | 1189.9568 |