Få mere at vide
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)fosfinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30418089
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30418089 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30418089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO990150100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic Chloride
CAS 68641-49-6
Molekylær formel C6H8ClN2O5P
Mængde 100 mg
Synonym BOP-Cl
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
SMIL ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
IUPAC navn 3-[klor-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)fosforyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 254.56
Formel vægt 253.9859